3-Methyl-1-(oxetan-3-yl)piperazine 95%
APOSOR370104-1GEA
0
EUR
APOSOR370104-1G
3-Methyl-1-(oxetan-3-yl)piperazine 95%
3-Methyl-1-(oxetan-3-yl)piperazine
Formel:
C₈H₁₆N₂O Molekulargewicht: 156,225 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21848905 CAS-Nummer: 2070014-81-0 |