5-Bromofuran-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370139-1GEA
136
EUR
APOSOR370139-1G
5-Bromofuran-2-carbonitrile 95%
5-Bromofuran-2-carbonitrile
Formel:
C₅H₂BrNO Molekulargewicht: 171,979 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03410206 CAS-Nummer: 4915-06-4 |