Ethyl 3-(fur-3-yl)-3-oxopropanoate 95+%
APOSOR400173-250MGEA
0
EUR
APOSOR400173-250MG
Ethyl 3-(fur-3-yl)-3-oxopropanoate 95+%
Ethyl 3-(fur-3-yl)-3-oxopropanoate
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molekulargewicht: 182,173 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011566 CAS-Nummer: 36878-91-8 |