4-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR400176-1GEA
120
EUR
APOSOR400176-1G
4-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
4-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉BrO₂ Molekulargewicht: 217,06 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11053671 CAS-Nummer: 17100-64-0 |