3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR400180-1GEA 1140 EUR
APOSOR400180-1G APOSOR400180-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid
Formel: C₉H₉BrO₂
Molekulargewicht: 229,071 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18392224
CAS-Nummer: 51719-66-5