(4R)-2,2-Dioxido-4- phenyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR400340-250MGEA
87.3
EUR
APOSOR400340-250MG
APOSOR400340-5G
APOSOR400340-1G
(4R)-2,2-Dioxido-4- phenyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 97%
(4R)-2,2-Dioxido-4- phenyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formel:
C₁₃H₁₇NO₅S Molekulargewicht: 299,343 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD17018793 CAS-Nummer: 1209467-60-6 |