Methyl 4-cyano-2-methoxybenzoate 95+%
APOSOR400406-5GEA
0
EUR
APOSOR400406-5G
APOSOR400406-10G
APOSOR400406-1G
Methyl 4-cyano-2-methoxybenzoate 95+%
Methyl 4-cyano-2-methoxybenzoate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molekulargewicht: 191,183 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18399095 CAS-Nummer: 406719-76-4 |