4-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine 95+%
APOSOR400541-1GEA
0
EUR
APOSOR400541-1G
4-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine 95+%
4-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine
Formel:
C₇H₉BrN₂O Molekulargewicht: 217,063 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21648471 CAS-Nummer: 108447-01-4 |