2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR400652-1GEA 156 EUR
APOSOR400652-1G APOSOR400652-250MG
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₅BrClNO₂
Molekulargewicht: 250,477 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00839522
CAS-Nummer: 58026-21-4