3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR400978-1GEA 720 EUR
APOSOR400978-1G APOSOR400978-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClIO
Molekulargewicht: 268,479 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393355
CAS-Nummer: 166386-60-3