3-(Pyridin-3-yl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR4377-250MGEA 168 EUR
APOSOR4377-250MG
3-(Pyridin-3-yl)aniline 97%
3-(Pyridin-3-yl)aniline
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Molekulargewicht: 170,211 g/mol
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07368549
CAS-Nummer: 57976-57-5