6-Methoxy-5-nitro (1H)indazole

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR450011-1GEA 282 EUR
APOSOR450011-1G
6-Methoxy-5-nitro (1H)indazole
6-Methoxy-5-nitro (1H)indazole
Formel: C₈H₇N₃O₃
Molekulargewicht: 193,159 g/mol
Schmelzpunkt: 191 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11007881
CAS-Nummer: 152626-75-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR