N-Cyclohexyl-tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR451045-1GEA 945 EUR
APOSOR451045-1G
N-Cyclohexyl-tetrahydro-2H-pyran-4-amine
N-Cyclohexyl-tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Formel: C₁₁H₂₁NO
Molekulargewicht: 183,291 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059245
CAS-Nummer: 859521-69-0