1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR451198-10GEA
1160
EUR
APOSOR451198-10G
APOSOR451198-1G
APOSOR451198-5G
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Formel:
C₁₀H₂₀N₂·2ClH Molekulargewicht: 241,201 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09064935 CAS-Nummer: 952201-42-2 |