5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR45176-1GEA 93.1 EUR
APOSOR45176-1G
5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
Formel: C₁₄H₁₀BrN
Molekulargewicht: 272,14 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04151729
CAS-Nummer: 83515-06-4