[4-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR46750-250MGEA
391
EUR
APOSOR46750-250MG
[4-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]boronic acid, pinacol ester
[4-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₁₉BN₂O₂ Molekulargewicht: 270,135 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18383629 CAS-Nummer: 1229584-17-1 |