2-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470229-5GEA
1120
EUR
APOSOR470229-5G
2-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzoic acid
2-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O₃ Molekulargewicht: 260,288 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18651737 CAS-Nummer: 1272755-92-6 |