2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470307-5GEA 734 EUR
APOSOR470307-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Molekulargewicht: 205,21 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02602218
CAS-Nummer: 40057-21-4