3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470324-5GEA
1540
EUR
APOSOR470324-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)-1-propanol
Formel:
C₁₄H₂₀BrNO₃ Molekulargewicht: 330,217 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115556 CAS-Nummer: 898404-64-3 |