[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470391-5GEA
1840
EUR
APOSOR470391-5G
APOSOR470391-1G
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO Molekulargewicht: 219,667 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410306 CAS-Nummer: 887974-03-0 |