1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470438-5GEA
1120
EUR
APOSOR470438-5G
APOSOR470438-1G
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Formel:
C₁₆H₂₅N₃O₂ Molekulargewicht: 291,389 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115066 CAS-Nummer: 174855-53-9 |