2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470439-5GEA 804 EUR
APOSOR470439-5G
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-4(3H)-one
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-4(3H)-one
Formel: C₉H₇N₅O
Molekulargewicht: 201,185 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02252785
CAS-Nummer: 52066-00-9