(Phenyl)(3-quinolyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470548-1GEA
499
EUR
APOSOR470548-1G
(Phenyl)(3-quinolyl)methanol
(Phenyl)(3-quinolyl)methanol
Formel:
C₁₆H₁₃NO Molekulargewicht: 235,281 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12833814 CAS-Nummer: 37045-15-1 |