3-(2-Piperidyl)propyl Acetate Acetate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470597-5GEA 1010 EUR
APOSOR470597-5G
3-(2-Piperidyl)propyl Acetate Acetate
3-(2-Piperidyl)propyl Acetate Acetate
Formel: C₁₀H₁₉NO₂·CH₃CO₂H
Molekulargewicht: 245,315 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23381117
CAS-Nummer: 1427475-23-7