Ethyl 4,4-Dimethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470656-1GEA 764 EUR
APOSOR470656-1G
Ethyl 4,4-Dimethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 4,4-Dimethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Molekulargewicht: 185,22 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12828110
CAS-Nummer: 90609-07-7