1-Methyl-5-nitro-1,2,3-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470666-1GEA 601 EUR
APOSOR470666-1G
1-Methyl-5-nitro-1,2,3-triazole
1-Methyl-5-nitro-1,2,3-triazole
Formel: C₃H₄N₄O₂
Molekulargewicht: 128,089 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26045236
CAS-Nummer: 1204736-25-3