2-(Boc-amino)-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470671-1GEA
519
EUR
APOSOR470671-1G
2-(Boc-amino)-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-(Boc-amino)-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formel:
C₁₁H₁₅BrN₂O₃ Molekulargewicht: 303,152 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26045232 CAS-Nummer: 1823773-02-9 |