Methyl 1-(tert-Butyl)-5-(2,4-dichlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470673-1GEA 397 EUR
APOSOR470673-1G
Methyl 1-(tert-Butyl)-5-(2,4-dichlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Methyl 1-(tert-Butyl)-5-(2,4-dichlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₆Cl₂N₂O₂
Molekulargewicht: 327,206 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26045230
CAS-Nummer: 2006277-42-3