2-(2-Methyl-1-piperazinyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470718-1GEA 916 EUR
APOSOR470718-1G
2-(2-Methyl-1-piperazinyl)acetic acid
2-(2-Methyl-1-piperazinyl)acetic acid
Formel: C₇H₁₄N₂O₂
Molekulargewicht: 158,198 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10698344
CAS-Nummer: 1060813-51-5