3,5-Dibromo-4-chlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470759-5GEA 1120 EUR
APOSOR470759-5G
3,5-Dibromo-4-chlorophenol
3,5-Dibromo-4-chlorophenol
Formel: C₆H₃Br₂ClO
Molekulargewicht: 286,348 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18914596
CAS-Nummer: 74104-19-1