4-Ethoxy-3-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470796-5GEA 601 EUR
APOSOR470796-5G
4-Ethoxy-3-methylbenzoic acid
4-Ethoxy-3-methylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekulargewicht: 180,2 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13920122
CAS-Nummer: 92315-60-1