2-Amino-1,6-dimethylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470825-1GEA
794
EUR
APOSOR470825-1G
2-Amino-1,6-dimethylbenzimidazole
2-Amino-1,6-dimethylbenzimidazole
Formel:
C₉H₁₁N₃ Molekulargewicht: 161,204 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20703217 CAS-Nummer: 945023-34-7 |