6-Chloro-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR470872-5GEA 713 EUR
APOSOR470872-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
6-Chloro-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂OS
Molekulargewicht: 176,624 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16875711
CAS-Nummer: 6632-63-9
UN-Nummer: 3263
ADR: 8,III