1,2-Di-p-tolylethylenediamine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471165-1GEA 306 EUR
APOSOR471165-1G
1,2-Di-p-tolylethylenediamine
1,2-Di-p-tolylethylenediamine
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Molekulargewicht: 240,343 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658956
CAS-Nummer: 124842-96-2