5-(Bromomethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471324-1GEA 642 EUR
APOSOR471324-1G
5-(Bromomethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
5-(Bromomethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂S
Molekulargewicht: 219,102 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24465277
CAS-Nummer: 323591-23-7