2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471355-1GEA 804 EUR
APOSOR471355-1G
2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine
2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine
Formel: C₁₄H₁₀N₄O
Molekulargewicht: 250,255 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28977368
CAS-Nummer: 2006276-99-7