2-(Hydroxymethyl)-4,6-dimethylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471361-1GEA 1010 EUR
APOSOR471361-1G
2-(Hydroxymethyl)-4,6-dimethylbenzimidazole
2-(Hydroxymethyl)-4,6-dimethylbenzimidazole
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Molekulargewicht: 176,215 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23724090
CAS-Nummer: 1049110-09-9