(E)-4-(Dimethylamino)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-2-butenamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471514-250MGEA
713
EUR
APOSOR471514-250MG
(E)-4-(Dimethylamino)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-2-butenamide hydrochloride
(E)-4-(Dimethylamino)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-2-butenamide hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₂·ClH Molekulargewicht: 270,755 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29049240 CAS-Nummer: 2006281-61-2 |