L-Cystin Dihydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBI7950-100GEA 205 EUR
APOSBI7950-100G
L-Cystin Dihydrochlorid
L-Cystin Dihydrochlorid
Synthetically derived.
Formel: C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl
Molekulargewicht: 313,23 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070399
CAS-Nummer: 30925-07-6