Ataluren
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ataluren
APOSBI9879-1GEA
94.5
EUR
APOSBI9879-1G
Ataluren
PTC-124
Formel:
C15H9FN2O3 Molekulargewicht: 284,24 g/mol Schmelzpunkt: 241…242 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09864996 CAS-Nummer: 775304-57-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...