Anisomycin (aus Streptomyces griseolus)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSBIA4315-100MGEA 0 EUR
APOSBIA4315-100MG APOSBIA4315-25MG APOSBIA4315-250MG
Anisomycin (aus Streptomyces griseolus)
Anisomycin
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00077650
CAS-Nummer: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
UN-Nummer: 3462
ADR: 6.1,III