D(+)-Cellobiose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIB6025-100GEA 114 EUR
APOSBIB6025-100G APOSBIB6025-25G
D(+)-Cellobiose
D(+)-Cellobiose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molekulargewicht: 342,30 g/mol
Schmelzpunkt: 239…240 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00136034
CAS-Nummer: 528-50-7