N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSBID6003-5GEA 138 EUR
APOSBID6003-5G APOSBID6003-10G APOSBID6003-25G
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid
Formel: C₁₄H₃₁NO
Molekulargewicht: 229,40
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002049
CAS-Nummer: 1643-20-5
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III