2-Iodosobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSBIM111-1GEA
40.8
EUR
APOSBIM111-1G
APOSBIM111-5G
2-Iodosobenzoesäure
2-Iodosobenzoic acid
Cleaves at carboxyl side of tryptophanRef: Mahoney,W.C.&Hermodson,M.A(1979)Biochemistry 18, 3810-3814
Formel:
C₇H₅IO₃ Molekulargewicht: 264,02 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00002401 CAS-Nummer: 304-91-6 EINECS: 206-159-4 |