Paclitaxel (from Taxus Mairei)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSBIP1002-1GEA 288 EUR
APOSBIP1002-1G APOSBIP1002-500MG APOSBIP1002-100MG APOSBIP1002-25MG APOSBIP1002-250MG
Paclitaxel (from Taxus Mairei)
Paclitaxel
Potential anti-neoplastic
Formel: C₄₇H₅₁NO₁₄
Schmelzpunkt: 213 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00869953
CAS-Nummer: 33069-62-4