(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSBIQ1204-10GEA 23.4 EUR
APOSBIQ1204-10G APOSBIQ1204-100G APOSBIQ1204-25G
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Formel: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Molekulargewicht: 396,91 g/mol
Schmelzpunkt: 115…116 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151248
CAS-Nummer: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1