(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
|
Achtung
|
APOSBIT4001-100GEA
0
EUR
APOSBIT4001-100G
APOSBIT4001-250G
APOSBIT4001-25G
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
Formel:
C₃₄H₃₆O₆ Molekulargewicht: 540,65 g/mol Schmelzpunkt: 150…151 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00066004 CAS-Nummer: 4132-28-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...