Ameisensäure-[D2] 95% in D₂O (>99.0% D)

Gefahr

Synonyme: Dideuteroformic acid

APOSDE490-5MLEA 78.6 EUR
APOSDE490-5ML
Ameisensäure-[D2] 95% in D₂O (>99.0% D)
Formic acid-[D2]
Formel: DCO₂D
Siedepunkt: 100,8 °C
Schmelzpunkt: 8,2…8.4 °C
Dichte: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037363
CAS-Nummer: 920-42-3
EINECS: 213-057-3
UN-Nummer: 1779
ADR: 8+3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR