n-Hexadecan-[D34] (>99.0% D)

Achtung

APOSDE840-500MGEA 164 EUR
APOSDE840-500MG
n-Hexadecan-[D34] (>99.0% D)
n-Hexadecan-[D34]
Formel: D₃C(CD₂)₁₄CD₃
Siedepunkt: 287 °C
Schmelzpunkt: 18…28 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 135 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 15716-08-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR