Natriumbordeuterid (>98% D)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSDE905-1GEA 107 EUR
APOSDE905-1G
Natriumbordeuterid (>98% D)
Natriumbordeuterid
Formel: D₄BNa
Molekulargewicht: 41,857 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003519
CAS-Nummer: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN-Nummer: 1426
ADR: 4.3,I